Läs mer
R&D Systems™ Acetaminophen
Produktkod. 18792584
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18792584 100 mg
1 options
Produktkod. 18792584 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 1706/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1410.00 SEK
    1329.30 SEK / 100mg
    Save 80.70 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Cyclooxygenase inhibitor; may be selective for COX-3
Cyclooxygenase inhibitor; may be selective for COX-3 (IC50 values are 460, > 1000 and > 1000 μM for canine COX-3, and murine COX-1 and COX-2 respectively). Widely used analgesic and antipyretic agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetaminophen
CAS 103-90-2
Kvantitet 100 mg
Produktlinje Tocris
Molekylformel C8H9NO2
Formel vikt 151.16
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 151.17