Läs mer
Paracetamolacetat (paracetamolförorening), TRC
Produktkod. 30135292
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135292 1 g
17917114 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30135292 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1612151G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2623-33-8
Molekylformel C10 H11 N O3
Molekylvikt (g/mol) 193.2
Synonym 4-(Acetylamino)phenyl acetate, Paracetamol Imp. H (EP), N,O-Diacetyl-4-aminophenol, Acetamide, N-[4-(acetyloxy)phenyl]-, Acetanilide, 4'-hydroxy-, acetate (6CI,7CI), Acetanilide, 4'-hydroxy-, acetate (ester) (8CI), N-[4-(Acetyloxy)phenyl]acetamide, 4-Acetamidophenyl acetate, 4-Acetylaminophenyl acetate, 4'-Acetoxyacetanilide, Acetaminophen acetate, Diacetamate, N-(4-Acetoxyphenyl)acetamide, N-Acetyl-4-aminophenyl acetate, NSC 33893, NSC 6083, O-Acetylparacetamol, p-Acetamidophenyl acetate, p-Acetoxyacetanilide
IUPAC-namn (4-acetamidofenyl) acetat
LEDER CC(=O)Nc1ccc(OC(=O)C)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Acetylamino)phenyl Acetate (N,O-Diacetyl-4-aminophenol)
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H11NO3/c1-7(12)11-9-3-5-10(6-4-9)14-8(2)13/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
Formel vikt 193.0739