Läs mer
Acetaminophen-cysteine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetaminophen-cysteine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N2O3S/c1-7(14)13-8-2-4-9(5-3-8)17-6-10(12)11(15)16/h2-5,10H,6,12H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16)/t10-/m0/s1 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 254.0725 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |