missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Paracetamol-d3, TRC

Produktkod. 30312243
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30312243 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30312243 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1612212.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Acetaminophen methyl-d3
CAS 60902-28-5
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C8 2H3 H6 N O2
Kvantitet 2.5 mg
Synonym Acetaminophen D3 (Methyl D3), Acetamide-2,2,2-d3, N-(4-hydroxyphenyl)-, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide-2,2,2-d3, Paracetamol D3, Paracetamol D3 (Methyl D3)
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)/i1D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])C(=O)Nc1ccc(O)cc1
IUPAC-namn 2,2,2-trideuterio-N-(4-hydroxyfenyl)acetamid
Molekylvikt (g/mol) 154.18
Formel vikt 154.0822
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.