missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Paracetamol-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetaminophen methyl-d3 |
| CAS | 60902-28-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C8 2H3 H6 N O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Acetaminophen D3 (Methyl D3), Acetamide-2,2,2-d3, N-(4-hydroxyphenyl)-, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide-2,2,2-d3, Paracetamol D3, Paracetamol D3 (Methyl D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(=O)Nc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC-namn | 2,2,2-trideuterio-N-(4-hydroxyfenyl)acetamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.18 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?