missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Paracetamol Dimer-d6, TRC

Produktkod. 30325775
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30325775 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30325775 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1612372.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Acetaminophen Dimer-d6
CAS 1794817-30-3
Molekylformel C16H10D6N2O4
Kvantitet 2.5 mg
Synonym N,N'-(6,6'-Dihydroxy[1,1'-biphenyl]-3,3'-diyl)bisacetamide-d6, Paracetamol Dimer Impurity-d6
InChI formel InChI=1S/C16H16N2O4/c1-9(19)17-11-3-5-15(21)13(7-11)14-8-12(18-10(2)20)4-6-16(14)22/h3-8,21-22H,1-2H3,(H,17,19)(H,18,20)/i1D3,2D3
LEDER OC1=C(C2=CC(NC(C([2H])([2H])[2H])=O)=CC=C2O)C=C(NC(C([2H])([2H])[2H])=O)C=C1
IUPAC-namn 2,2,2-trideuterio-N-[4-hydroxy-3-[2-hydroxy-5-[(2,2,2-trideuterioacetyl)amino]fenyl]fenyl]acetamid
Molekylvikt (g/mol) 306.35
Formel vikt 306.1487
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.