missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Paracetamol Glutation, Dinatriumsalt, TRC

Produktkod. 30006195
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006195 1 mg
30003386 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30006195 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1612231MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

Molekylformel C18H22N4Na2O8S
Synonym L-γ-Glutamyl-S-[5-(acetylamino)-2-hydroxyfenyl]-L-cysteinylglycin Disodium Salt∣3-(Glutathion-S-yl)paracetaminofen Disodium Salt∣3-Glutationylacetaminophen Disodium∣Paracetamol-glutathion Adduct Disodium;

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Paracetamol Glutathiondinatriumsalt
Kvantitet 1 mg
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylvikt (g/mol) 500.43
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.