Läs mer
Acetaminophen metabolite 3-hydroxy-acetaminophen, MedChemExpress
Produktkod. 16478926
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16478926 100 mg
16441218 5 mg
16438788 10 mg
16414707 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16478926 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYG0004
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
MedChemExpress 3-hydroxy-acetaminophen is a metabolite of Acetaminophen, which is a pain medicine.
3-hydroxy-acetaminophen is a metabolite of Acetaminophen, which is a pain medicine.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetaminophen metabolite 3-hydroxy-acetaminophen
CAS 37519-14-5
Färg Gray
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H9NO3
Kvantitet 100 mg
Synonym 3-Hydroxyacetaminophen
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (1495.57 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC1=C(O)C=C(NC(C)=O)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 167.16
Formel vikt 167.16
Procent renhet 99.03%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation