Läs mer
Acetaminosalol, Mikromol™
Beskrivning
Acetaminosalol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetaminosalol |
| CAS | 118-57-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Acetaminosalol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H13 N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Benzoic acid, 2-hydroxy-, 4-(acetylamino)phenyl esterPhenetsal (6CI), Salicylic acid, ester with 4'-hydroxyacetanilide (7CI,8CI), Salicylic acid, p-acetamidophenyl ester (4CI), 4-Acetamidophenyl salicylate, 4'-Hydroxyacetanilide salicylate, Acetaminosalol, Asalphen, Cetosal, Cetosalol, Phenestal, Phenosol, Salofena, Salophen, p-Acetamidophenyl salicylate, p-Acetylaminophenyl salicylate |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13NO4/c1-10(17)16-11-6-8-12(9-7-11)20-15(19)13-4-2-3-5-14(13)18/h2-9,18H,1H3,(H,16,17) |
| LEDER | CC(=O)Nc1ccc(OC(=O)c2ccccc2O)cc1 |
| IUPAC-namn | (4-acetamidophenyl) 2-hydroxybenzoate |
| Visa mer |