Läs mer
Acetaminotadalafil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetaminotadalafil |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H20N4O5/c1-12(28)25-26-10-20(29)27-17(23(26)30)9-15-14-4-2-3-5-16(14)24-21(15)22(27)13-6-7-18-19(8-13)32-11-31-18/h2-8,17,22,24H,9-11H2,1H3,(H,25,28)/t17-,22-/m1/s1 |
| Formel vikt | 432.1434 |
| Procent renhet | >95% |