missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Acetamiprid-d3, TRC

Produktkod. 30312724
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30312724 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30312724 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA15080210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Acetamiprid D3 (N-methyl D3)
CAS 1353869-35-8
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C10 2H3 H8 Cl N4
Kvantitet 10 mg
Synonym N-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]-N'-cyano-N-(trideuteriomethyl)ethanimidamide
InChI formel InChI=1S/C10H11ClN4/c1-8(14-7-12)15(2)6-9-3-4-10(11)13-5-9/h3-5H,6H2,1-2H3/i2D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])N(Cc1ccc(Cl)nc1)C(=NC#N)C
IUPAC-namn N-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-N'-cyano-N-(trideuteriomethyl)ethanimidamide
Molekylvikt (g/mol) 225.69
Formel vikt 225.0861
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.