Läs mer
Acetamiprid-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetamiprid D3 (N-methyl D3) |
| CAS | 1353869-35-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C10 2H3 H8 Cl N4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | N-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]-N'-cyano-N-(trideuteriomethyl)ethanimidamide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11ClN4/c1-8(14-7-12)15(2)6-9-3-4-10(11)13-5-9/h3-5H,6H2,1-2H3/i2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N(Cc1ccc(Cl)nc1)C(=NC#N)C |
| IUPAC-namn | N-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-N'-cyano-N-(trideuteriomethyl)ethanimidamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 225.69 |
| Visa mer |