Läs mer
Acetamiprid, Fluka™
Produktkod. 16292892 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16292892 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16292892 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer R1607100MG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Analytical standard, reference material
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
  • Expert Technical Support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetamiprid
Förpackning Glass Bottle
CAS 135410-20-7
Färg White
Smältpunkt 98°C
Kokpunkt Decomposes below the boiling point.
Synonym N-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N-cyano-N-methylacetamidine
Industry Type Environmental Analysis
Molekylvikt (g/mol) 222.67
Kvantitet 100 mg
Kvalitet Analytical Standard