missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acetamiprid metabolite IM-1-4 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetamiprid metabolite IM-1-4 |
| CAS | 120739-62-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Acetamiprid metabolite IM-1-4 |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C7 H9 Cl N2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 6-Chloro-N-methyl-3-pyridinemethanamine, 1-(6-Chloropyridin-3-yl)-N-methylmethanamine, 2-Chloro-5-(methylaminomethyl)pyridine, N-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N-methylamine, N-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]methylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9ClN2/c1-9-4-6-2-3-7(8)10-5-6/h2-3,5,9H,4H2,1H3 |
| LEDER | CNCc1ccc(Cl)nc1 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?