Läs mer
Acetamiprid-N-desmethyl 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30327043
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30327043 1 ml
1 options
Produktkod. 30327043 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10013200AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetamiprid-N-desmethyl
CAS 190604-92-3
Analyt- eller komponentnamn Acetamiprid-N-desmethyl
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H9 Cl N4
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C9H9ClN4/c1-7(14-6-11)12-4-8-2-3-9(10)13-5-8/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,12,14)
LEDER C\C(=N/C#N)\NCc1ccc(Cl)nc1
IUPAC-namn N-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-N'-cyanoethanimidamide
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 208.65
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 208.0516 g/mol