missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Acetamiprid-N-desmethyl, TRC

Produktkod. 30354398
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30354398 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30354398 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC42880325MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Acetamiprid-N-desmethyl
CAS 190604-92-3
Molekylformel C9 H9 Cl N4
Kvantitet 25 mg
Synonym Ethanimidamide, N-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-N'-cyano-, (E)-, (1E)-N-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-N'-cyanoethanimidamide, IM-2-1
InChI formel InChI=1S/C9H9ClN4/c1-7(14-6-11)12-4-8-2-3-9(10)13-5-8/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,12,14)
LEDER C\C(=N/C#N)\NCc1ccc(Cl)nc1
IUPAC-namn N-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-N'-cyanoethanimidamide
Molekylvikt (g/mol) 208.65
Formel vikt 208.0516
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.