Läs mer
Acetamiprid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetamiprid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11ClN4/c1-8(14-7-12)15(2)6-9-3-4-10(11)13-5-9/h3-5H,6H2,1-2H3/b14-8+ |
| Formel vikt | 222.0672 |
| Procent renhet | >95% |