Läs mer
Acetanilid, 98 %
Produktkod. 11446937
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11446937 500 g 500g
11374619 100 g 100g
11456937 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11446937 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14361.36
 Begränsad artikel
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 103-84-4 | C8H9NO | 135,17 g/mol
Acetanilid används som en mellanprodukt i syntesen av gummiaccelerator, färgämnen och kamfer. Det används också vid syntes av penicillin och andra farmaceutiska produkter. Det är involverat i framställningen av 4-acetamidobensensulfonylklorid, som är en mellanprodukt under syntesen av sulfa-läkemedel. Vidare används den som en experimentell fotografisk utvecklare. Utöver detta används den för att stabilisera cellulosaesterlacker.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Acetanilid används som en mellanprodukt i syntesen av gummiaccelerator, färgämnen och kamfer. Det används också vid syntes av penicillin och andra farmaceutiska produkter. Det är involverat i framställningen av 4-acetamidobensensulfonylklorid, som är en mellanprodukt under syntesen av sulfa-läkemedel. Vidare används den som en experimentell fotografisk utvecklare. Utöver detta används den för att stabilisera cellulosaesterlacker.
Löslighet
Löslig i etanol, dietyleter, aceton, bensen. Något lösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-84-4
Molekylformel C8H9NO
Molekylvikt (g/mol) 135.17
MDL-nummer MFCD00008674
InChI-nyckel FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetanilide, acetanil, acetamidobenzene, antifebrin, acetylaniline, acetanilid, n-acetylaniline, acetamide, n-phenyl, acetic acid anilide, acetylaminobenzene
PubChem CID 904
ChEBI CHEBI:28884
IUPAC-namn N-fenylacetamid
LEDER CC(=O)NC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetanilide
Smältpunkt 113 °C till 116 °C
Densitet 1.121
Kokpunkt 304 °C till 305 °C
Flampunkt 161 °C (321 °F)
Analysprocentintervall 98%
Kvantitet 500 g
Beilstein 606468
Merck Index 14,50
Löslighetsinformation Löslig i etanol, dietyleter, aceton, bensen. Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 135.17
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.