Läs mer
Acetanilid, 99+%
Produktkod. 10766381 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
5g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10766381 1 kg Plastflaska 1kg
10123440 5 g Glasflaska 5g
10103490 250 g Plastflaska 250g
10091670 500 g Plastflaska 500g
10445755 5 kg Plast trumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10766381 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 150810010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 103-84-4 | C8H9NO | 135,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-84-4
Molekylformel C8H9NO
Molekylvikt (g/mol) 135.17
MDL-nummer MFCD00008674
InChI-nyckel FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetanilide, acetanil, acetamidobenzene, antifebrin, acetylaniline, acetanilid, n-acetylaniline, acetamide, n-phenyl, acetic acid anilide, acetylaminobenzene
PubChem CID 904
ChEBI CHEBI:28884
IUPAC-namn N-fenylacetamid
LEDER CC(=O)NC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetanilide
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 111°C to 115°C
Färg Blå-grå till vit
Densitet 4.65 (Air = 1.0)
Kokpunkt 304°C
Flampunkt 173°C
Smältområde ≥111°C to ≤115°C
Infrarött spektrum Conforms to Reference
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel CH3CONHC6H5
Kvantitet 1 kg
Beilstein 12, 237
Merck Index 15, 49
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble (5g/L at 25°C). Other solubilities: 1g/20mL boiling water,1g/3.4mL alcohol,1g/4mL ac,etone,1g/3.7mL chloroform,1g/5mL glycerol,1g/8mL,dioxane,1g/18mL diethyl ether,1g/47mL benzene,,sparingly soluble in pe
Formel vikt 135.17
Ångtryck 13hPa at 114°C
Procent renhet 99+%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetanilide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.