Läs mer
Acetanilid (Acetylanilin), TRC
Produktkod. 30133801
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133801 10 mg
30008244 100 mg
17994775 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133801 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA16833010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-84-4
Molekylformel C8 H9 N O
Molekylvikt (g/mol) 135.16
Synonym N-Phenylacetamide, Paracetamol Imp. D (EP), Acetanilide, Acetamidobenzene, Acetanil, Acetoanilide, Acetylaniline, Antifebrin, Benzenamine, N-acetyl-, N-Acetylaminobenzene, N-Acetylaniline, NSC 203231, NSC 7636, Phenalgene, Phenalgin
IUPAC-namn N-fenylacetamid
LEDER CC(=O)Nc1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Phenylacetamide
Analyt- eller komponentnamn N-Phenylacetamide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Frakt skick Rumstemperatur
InChI formel InChI=1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
Lösningstyp Snyggt
Industry Type Farmaceutisk
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 135.0684
Procent renhet >95%