Läs mer
Acetanilide-d5 (Acetylaniline-d5), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetanilide phenyl-d5 |
| CAS | 15826-91-2 |
| Molekylformel | C8 2H5 H4 N O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Acetamide, N-(phenyl-2,3,4,5,6-d5)-, Acetamide, N-(phenyl-d5)- (9CI), Acetanilide-2',3',4',5',6'-d5 (8CI), N-(Phenyl-2,3,4,5,6-d5)acetamide, Acetanilide-d5, Acetanilide-D5 (phenyl-D5), N-Acetylaniline-2,3,4,5,6-d5, 2',3',4',5',6'-Pentadeuteroacetanilide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)/i2D,3D,4D,5D,6D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(NC(=O)C)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | N-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.19 |
| Formel vikt | 140.0998 |