missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acetanilide-d8, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetanilide-d8 |
| CAS | 22778-17-2 |
| Molekylformel | C8 D8 H N O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Acetamide-2,2,2-d3, N-(phenyl-2,3,4,5,6-d5)-, Acetamide-2,2,2-d3, N-(phenyl-d5)- (9CI), Acetanilide-2,2,2,2',3',4',5',6'-d8 (8CI), N-(Phenyl-2,3,4,5,6-d5)acetamide-2,2,2-d3, Acetanilide-d8, Acetanilide-D8 (acetyl-D3, phenyl-D5), N-(Acetyl-d3)aniline-2,3,4,5,6-d5, 2,2,2,2',3',4',5',6'-Octadeuteroacetanilide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(NC(=O)C([2H])([2H])[2H])c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | 2,2,2-trideuterio-N-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 143.213 |
| Formel vikt | 143.119 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?