missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Acetanilide, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15834681
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15834681 500 g 500g
15824681 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15834681 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8223440500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 103-84-4
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 135.16

Specifikationer

Smältpunkt 115°C
Densitet 1.22 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 304°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00008674
Kvantitet 500 g
Synonym Acetanilide, N-Phenylacetamide, Acetanilide
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.