Läs mer
Acetanthranil-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetanthranil-d3 |
| CAS | 1794905-25-1 |
| Molekylformel | C9H4D3NO2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 2-Methyl-3,1-benzoxazin-4-one-d3, 2-Methyl-3,1-benzoxazine-4-one-d3, 2-Methyl-4-oxo-3,1-benzoxazine-d3, 2-Methyl-4-oxo-4H-3,1-benzoxazine-d3, 2-Methyl-4H-3,1-benzoxazin-4-one-d3, 2-Methyl-4H-benzo[d][1,3]oxazin-4-one-d3, 2-Methylbenzo[1,3]oxazin-4-one-d3, Acetylanthranil-d3, Acetylanthranyl-d3, NSC 10119-d3, NSC 521353-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO2/c1-6-10-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12-6/h2-5H,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C1=Nc2ccccc2C(=O)O1 |
| IUPAC-namn | 2-(trideuteriomethyl)-3,1-benzoxazin-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.18 |
| Formel vikt | 164.0665 |