missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Acetarsone, TRC

Produktkod. 30328397
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30328397 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30328397 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA18808350G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Acetarsone
CAS 97-44-9
Molekylformel C8H10AsNO5
Kvantitet 50 g
Synonym As-[3-(Acetylamino)-4-hydroxyphenyl]arsonic Acid, 190F, 3-Acetamido-4-hydroxybenzenearsonic Acid, 3-Acetamido-4-hydroxyphenylarsonic Acid, 3-Acetylamino-4-hydroxyphenyl-1-arsonic Acid, 3-Acetylamino-4-hydroxyphenylarsonic Acid, Acetarsol, Acetarsone, Acetphenarsine, Amarsan, Amoebal, Arsaphen, Arsonine, Chrlich 594, Devegan, Disparicida, Dynarsan, Ehrlich 594, F 190, Fourneau 190, Ginarsol, Goyl, Gynoplix, Kharophen, Kubarsol, Limarsol, Malagride, Mexyl, Monargan, N-Acetyl-4-hydroxy-m-arsanilic Acid, NSC 13160, NSC 3247, Nilacid, Oralcid, Orarsan, Osarsal, Osarsol, Osarsole, Osvarsan, Pallicid, Paroxyl, SVC, Sanogyl, Spirocid, Spirozid, Stovarsol, Stovarsolan, Vagisept, Vagoflor
InChI formel InChI=1S/C8H10AsNO5/c1-5(11)10-7-4-6(9(13,14)15)2-3-8(7)12/h2-4,12H,1H3,(H,10,11)(H2,13,14,15)
LEDER CC(=O)Nc1cc(ccc1O)[As](=O)(O)O
IUPAC-namn (3-acetamido-4-hydroxyphenyl)arsonic acid
Molekylvikt (g/mol) 275.09
Formel vikt 274.9775
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.