Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Acetatbuffert (1 M, pH 4,0)
Produktkod. 15442939
Change view
Kvantitet:
250mL
500mL
Förpackningsstorlek:
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15442939 250mL 250ml
15452939 500mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15442939 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J60104.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1115.76 SEK
    935.65 SEK / 250ml
    Save 180.11 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82,03 g/mol
Natriumacetat används som buffert i buffringsintervallet pH 3,6-5,6. Andra rapporterade användningar. Används vid rening och utfällning av nukleinsyror; Används vid proteinkristallisation. Färgning av geler i proteingelelektrofores och HPLC; Betningsfärgning. DNA-mikroarraystudier av E. coli-svar; Undersökning av proteinutveckling under omvänd faskromatografi. Används tillsammans med natriumkarbonat för att öka aktiveringen av frystorkat subtilisin Carlsberg i organiska lösningsmedel och som substrat för acetokinas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Natriumacetat används som buffert i buffringsintervallet pH 3,6-5,6. Andra rapporterade användningar. Används vid rening och utfällning av nukleinsyror; Används vid proteinkristallisation. Färgning av geler i proteingelelektrofores och HPLC; Betningsfärgning. DNA-mikroarraystudier av E. coli-svar; Undersökning av proteinutveckling under omvänd faskromatografi. Används tillsammans med natriumkarbonat för att öka aktiveringen av frystorkat subtilisin Carlsberg i organiska lösningsmedel och som substrat för acetokinas.
Löslighet
Fullständigt blandbar med vatten. Löslig i etanol.
Anteckningar
Förvara svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127-09-3
Specifikationer
Koncentration 1 M buffertlösning.
pH-intervall 4
Form Vätska
Kvantitet 250mL
Förvaringskrav Omgivningstemperaturer
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.