Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Acetatbuffert (1 M, pH 5,0)
Produktkod. 15463639
Change view
Kvantitet:
250mL
500mL
Förpackningsstorlek:
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15463639 250mL 250ml
15473639 500mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15463639 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J60964.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1127.10 SEK
    944.65 SEK / 250ml
    Save 182.45 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82,03 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområde
För utfällning av nukleinsyror och framställning av gelfärger för proteingelelektrofores. Acetatbuffertar för aminkoppling av proteiner till Biacore sensorchipsytor. Studier på mikrobiell pili tyder på att natriumacetat undertryckte K99-produktion i E. coli-stammar odlade på ett minimalt medium. Experiment har visat att när det tillsätts till komposteringssystem för matavfall kan NaOAc vara effektivt för att motverka de negativa effekterna av organiska syror som produceras i komposteringsprocessen.
Löslighet Löslig i
vatten (246 g/L) vid 20 °C och etanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från vatten, fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-09-3
Spezifikation
Koncentration 1 M buffertlösning.
Form Vätska
Kvantitet 250mL
Förvaringskrav Omgivningstemperaturer
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.