Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Acetatbuffert (1 M, pH 5,5)
Produktkod. 15453699
Change view
Kvantitet:
250mL
500mL
Förpackningsstorlek:
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15453699 500mL -
15443699 250mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15453699 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J61033.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1805.40 SEK
    1468.65 SEK / 500ml
    Save 336.75 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82,03 g/mol
Acetat, 1 M buffertlösning, pH, 5,5 har använts i stor utsträckning för utfällning av nukleinsyror och framställning av gelfärger för proteingelelektrofores. Natriumacetatbuffertlösning är lämplig för utfällning av DNA, eluering av proteiner och för användning i molekylärbiologiska tillämpningar som ChIP-on-ChIP-analys och in vitro-enzymhämningsanalys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Acetat, 1M buffertlösning, pH, 5,5 har använts i stor utsträckning för utfällning av nukleinsyror och beredning av gelfärger för proteingelelektrofores. Natriumacetatbuffertlösning är lämplig för utfällning av DNA, eluering av proteiner och för användning i molekylärbiologiska tillämpningar som ChIP-on-ChIP-analys och in vitro-enzymhämningsanalys.
Löslighet
Löslig i vatten (246 g/L) °vid 20 C och etanol.
Anmärkningar
Innehåller natriumacetat och isättika, pH 5,5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127-09-3
Specifikationer
Koncentration 1 M buffertlösning.
Form Vätska
Kvantitet 500mL
Förvaringskrav Omgivningstemperaturer
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.