Läs mer
Solstice Acetatbuffertlösning Ph 4.6, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15623190
Change view
Kvantitet:
500 ml
1 l
6 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15623190 1 l 1 L
15633190 500 ml 500ml
15643190 6 x 500 ml Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15623190 Leverantör Solstice Leverantörsnummer 310481L
Request Bulk or Custom Format
Natriumacetat / ättiksyra, för komplexometri
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 126-96-5
Kvantitet 1 l