Läs mer
ACETATBUFFERTLÖSNING PH 4,65, NATRIUMACETAT / ÄTTIKSYRA, Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 127-09-3 |
| Kvantitet | 1 l |
| Molekylformel | C2H3NaO2 |
| MDL-nummer | MFCD00012459 |
| InChI-nyckel | VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M |
| LEDER | [Na+].CC([O-])=O |
| IUPAC-namn | natriumacetat |
| Molekylvikt (g/mol) | 82.03 |