Läs mer
Acetatbuffertlösning pH: 6, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12930694 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. 12930694
Brand: Fisher Chemical SOL 049 1L
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
pH-intervall 6
Produkttyp Buffert
Form Vätska
Kvantitet 1000 ml