Beskrivning
- Ger skydd mot stötar, vätskor och kemikaliestänk
- Ansiktsskydd i klar acetat
- Hög slagtålighet
- Kan användas med H8 Headgear lätt byte av ansiktsskydd
- Skölden går in i fästet för extra stöd.
Specifikationer
Specifikationer
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Bredd (metrisk) | 370 mm |
| Produkttyp | Ansiktsskydd |
| Längd (metrisk) | 230 mm |
| Material | Aceton |