Learn More
Acetatlösning för jonkromatografi 1g/LH 2 O matris, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Kvantitet:
250 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Tamaño de la unidad:
100ml
250ml
500ml
Especificaciones
Especificaciones
Kemiskt namn eller material | Acetate |
Förpackning | Glasflaska |
Fysisk form | Vätska |
Koncentration | 1 g/L |
Typ | Single-component Standard Solution |
Lösningsmedel eller matris | Water |
Kvantitet | 250 mL |
Certifikat
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Acetatlösning för jonkromatografi 1g/LH 2 O matris, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido