Läs mer
Acetate Standard: CH3CO2- @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Beskrivning
Acetate Standard: CH3CO2- @ 1000 μg/mL in H2O
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetate |
| CAS | 71-50-1 |
| Metoder | Ion Chromatography |
| Analyt- eller komponentnamn | Acetate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C2 H3 O2 |
| Synonym | (C2 H3 O)2- |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/p-1 |
| LEDER | CC(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | acetate |
| Visa mer |