missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Acetate Standard: CH3CO2- @ 10000 μg/mL in H2O, VHG™

Produktkod. 17958274
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17958274 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17958274 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGI1PACET500

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Acetate Standard: CH3CO2- @ 10000 μg/mL in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Acetate
CAS 71-50-1
Metoder Ion Chromatography/Wet Chemistry
Analyt- eller komponentnamn Acetate
Frakt skick Cold 2°c to 8°C
Molekylformel C2 H3 O2
Synonym (C2 H3 O)2-
InChI formel InChI=1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/p-1
LEDER CC(=O)[O-]
IUPAC-namn acetate
Lösningsmedel eller matris Water
Molekylvikt (g/mol) 59.044
Kvantitet 500 ml
Formel vikt 59.013 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.