Läs mer
Acetat Standard, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12775215 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 mL
500 mL
Förpackning:
Trippelurlakad LDPE-flaska
Förpackningsstorlek:
125ml
15ml
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
12775215 500 mL Trippelurlakad LDPE-flaska 500ml
11496078 125 mL Trippelurlakad LDPE-flaska 125ml
15255796 125 mL Trippelurlakad LDPE-flaska 15ml
11486078 500 mL Trippelurlakad LDPE-flaska 500ml
15245796 500 mL Trippelurlakad LDPE-flaska 15ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12775215 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer ASACE92X
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
CH &subscript_3;COO&superscript_minus;1000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Kemiska identifierare
CAS 6131-90-4 , 7732-18-5
Molekylformel C2H9NaO5
Molekylvikt (g/mol) 136.079
InChI-nyckel AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
IUPAC-namn natrium;acetat;trihydrat
LEDER CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetate Standard
Namnnotering For Ion Chromatography
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 0.1, 99.9
Analyt- eller komponentnamn Sodium Acetate,distilled water,conductivity or of similar purity
Teknik Ion Chromatography
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Lösningstyp Standard Solution
Typ Certified Reference Material
Element Sodium Acetate
Lösningsmedel eller matris Water
Kvantitet 500 mL
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1000mg/L
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning