Läs mer
Acetat Standard, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15255796 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 mL
500 mL
Förpackning:
Trippelurlakad LDPE-flaska
Förpackningsstorlek:
125ml
15ml
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15255796 125 mL Trippelurlakad LDPE-flaska 15ml
11496078 125 mL Trippelurlakad LDPE-flaska 125ml
12775215 500 mL Trippelurlakad LDPE-flaska 500ml
11486078 500 mL Trippelurlakad LDPE-flaska 500ml
15245796 500 mL Trippelurlakad LDPE-flaska 15ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15255796 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer 5272
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
CH &subscript_3;COO&superscript_minus;1000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Kemiska identifierare
CAS 6131-90-4 , 7732-18-5
Molekylformel C2H9NaO5
Molekylvikt (g/mol) 136.079
InChI-nyckel AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
IUPAC-namn natrium;acetat;trihydrat
LEDER CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetate Standard
Namnnotering For Ion Chromatography
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 0.1, 99.9
Analyt- eller komponentnamn Sodium Acetate,distilled water,conductivity or of similar purity
Teknik Ion Chromatography
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Lösningstyp Standard Solution
Typ Certified Reference Material
Element Sodium Acetate
Lösningsmedel eller matris Water
Kvantitet 125 mL
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1000mg/L
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning