missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(Acetato-KappaO)[[2,2'-[(1R,2R)-1,2-cyclohexanediylbis[(nitrilo-KappaN)methylidyne]]bis[4,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenolato-KappaO]](2-)]cobalt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Acetato-kO)((2,2'-((1R,2R)-1,2-cyclohexanediylbis((nitrilo-kN)methylidyne))bis(4,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenolato-kO))(2-))cobalt |
| CAS | 201870-82-8 |
| Molekylformel | C38H55CoN2O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (Acetato-kO)[[2,2'-[1,2-cyclohexanediylbis[(nitrilo-kN)methylidyne]]bis[4,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenolato-kO]](2-)]-, [SP-5-13-(1R-trans)]-cobalt |
| InChI formel | InChI=1S/C36H54N2O2.C2H4O2.Co/c1-33(2,3)25-17-23(31(39)27(19-25)35(7,8)9)21-37-29-15-13-14-16-30(29)38-22-24-18-26(34(4,5)6)20-28(32(24)40)36(10,11)12;1-2(3)4;/h17-22,29-30,39-40H,13-16H2,1-12H3;1H3,(H,3,4);/q;;+3/p-3/t29-,30-;;/m1../s1 |
| LEDER | CC(=O)O[Co]123Oc4c(C=[N]1[C@@H]5CCCC[C@H]5[N]2=Cc6cc(cc(c6O3)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc(cc4C(C)(C)C)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | acetic acid;cobalt;2,4-ditert-butyl-6-[[(1R,2R)-2-[(3,5-ditert-butyl-2-hydroxyphenyl)methylideneamino]cyclohexyl]iminomethyl]phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 662.79 |
| Formel vikt | 662.3494 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?