Läs mer
Tocris Bioscience™ Acetazolamide
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18779516
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18779516 100 mg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18779516 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 6742/100
Fyll på lagret och spara i sommar
Använd kampanjkoden 27950
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Carbonic anhydrase inhibitor
Acetazolamide is a carbonic anhydrase inhibitor. Modulates epileptiform synchronization in rat brain slices. Increases speed of synaptic vesicle recycling and changes synaptic performance in ex vivo murine neuromuscular junction. Lowers intracranial pressure in healthy rats. Also potentiates the antitumor effects of the HDAC inhibitor MS 275 (Cat. No. 6208).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[5-(Aminosulfonyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]acetamide
CAS 59-66-5
Kvantitet 100 mg
Molekylformel C4H6N4O3S2
Formel vikt 222.25
Renhet 99%