Läs mer
Acetazolamid, 99 %
Produktkod. 11371947
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11371947 5 g 5g
11381947 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11371947 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07562.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 59-66-5 | C4H6N4O3S2 | 222,24 g/mol
Acetazolamid fungerar som en kolsyraanhydrashämmare som ökar cerebralt blodflöde. Det hämmar vattenpermeabiliteten hos membran genom att interagera med aquaporiner. Det används för medicinsk behandling av glaukom, epileptiska anfall, idiopatisk intrakraniell hypertoni, höjdsjuka, cystinuri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Löslig i NH
4OH (50 mg/ml), DMSO, metanol och lätt löslig i etanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Inkompatibla material är oxidationsmedel, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59-66-5
Molekylformel C4H6N4O3S2
Molekylvikt (g/mol) 222.24
MDL-nummer MFCD00003105
InChI-nyckel BZKPWHYZMXOIDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetazolamide, diamox, acetazolamid, diacarb, glaupax, defiltran, nephramide, acetamox, cidamex, diluran
PubChem CID 1986
ChEBI CHEBI:27690
IUPAC-namn N-(5-sulfamoyl-1,3,4-tiadiazol-2-yl)acetamid
LEDER CC(=O)NC1=NN=C(S1)S(N)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetazolamide
Smältpunkt ∽255 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 212994
Merck Index 14,53
Löslighetsinformation Löslig i NH4OH (50 mg/ml), DMSO, metanol och lätt löslig i etanol.
Formel vikt 222.25
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.