Läs mer
Acetazolamid, LoGiCal
Produktkod. 30463300
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30463300 10 mg
1 options
Produktkod. 30463300 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0648.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetazolamide
CAS 59-66-5
Analyt- eller komponentnamn Acetazolamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H6 N4 O3 S2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Acetazolamide
InChI formel InChI=1S/C4H6N4O3S2/c1-2(9)6-3-7-8-4(12-3)13(5,10)11/h1H3,(H2,5,10,11)(H,6,7,9)
Lösningstyp Snyggt
LEDER CC(=O)Nc1nnc(s1)S(=O)(=O)N
IUPAC-namn N-(5-sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 222.25
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 221,9881 g/mol