Läs mer
Acethydrazid, 95 %
Produktkod. 10294550 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10294550 25 g Glasflaska 25g
10162890 100 g Glasflaska 100g
10135203 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10294550 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 102350250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    584.22 SEK
    524.65 SEK / 25g
    Save 59.57 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1068-57-1 | C2H6N2O | 74,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1068-57-1
Molekylformel C2H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 74.08
MDL-nummer MFCD00007610
InChI-nyckel OFLXLNCGODUUOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym acethydrazide, acetylhydrazine, acetic hydrazide, acetic acid hydrazide, acetyl hydrazide, monoacetylhydrazine, n-acetylhydrazine, ethanehydrazonic acid, acetic acid, hydrazide, acetyl hydrazine
PubChem CID 14039
ChEBI CHEBI:48978
IUPAC-namn acetohydrazid
LEDER CC(=O)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acethydrazide
Namnnotering 95%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 57,0 °C till 60,0 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 129,0 °C (18,0 mmHg)
Flampunkt >110 °C
Förlust vid torkning Balans (50 °C, 3 timmar)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (på torrt ämne)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CONHNH2
Kvantitet 25 g
Beilstein 02,191
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i etanol, aceton, kloroform
Formel vikt 74.08
Procent renhet 95%
Fysisk form Fuktiga kristaller och bitar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acethydrazide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.