missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acetic-2,2,2-d3 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetic-2,2,2-d3 Acid |
| CAS | 1112-02-3 |
| Molekylformel | C2 D3 H O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Acetic Acid 2,2,2-D3, 2,2,2-Trideuterioacetic acid, Acetic acid-d3, d3-Acetic acid, Trideuterioacetic acid, Acetic-d3 acid (6 CI, 7 CI, 8 CI, 9 CI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2,2-trideuterioacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 63.07 |
| Formel vikt | 63.04 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?