missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Acetic Aceclofenac, TRC

Produktkod. 30328187
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30328187 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30328187 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA16155050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Acetic Aceclofenac
CAS 1215709-75-3
Molekylformel C18 H15 Cl2 N O6
Kvantitet 50 mg
Synonym [[[[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetic Acid, Aceclofenac Imp. G (EP), Acetic Aceclofenac, Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-, 2-(carboxymethoxy)-2-oxoethyl ester (ACI), 2-(Carboxymethoxy)-2-oxoethyl 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]benzeneacetate (ACI)
InChI formel InChI=1S/C18H15Cl2NO6/c19-12-5-3-6-13(20)18(12)21-14-7-2-1-4-11(14)8-16(24)27-10-17(25)26-9-15(22)23/h1-7,21H,8-10H2,(H,22,23)
LEDER OC(=O)COC(=O)COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
IUPAC-namn 2-[2-[2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetyl]oxyacetyl]oxyacetic acid
Molekylvikt (g/mol) 412.22
Formel vikt 411.0276
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.