missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acetic Acid-1-13C-2,2,2-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetic acid-1-13C-2,2,2-d3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3,2+1 |
| Formel vikt | 64.0433 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?