Läs mer
Ättiksyra, 12 %, EP-klass, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11474659 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
11474659 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 11474659 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer 1000402
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillverkad enligt European Pharmacopoeia Chapter 4 (4.1.1) och framställd i en ISO 9001 anläggning. Ättiksyra, 12 %, EP-klass, Reagecon™ är en färdig analytisk volymetrisk lösning för användning i manuella eller automatiska titreringar och som reagens vid framställning av kemiska föreningar.
  • Tillverkad i en ISO 9001-kompatibel anläggning enligt Eu. Ph. Kapitel 4 (4.1.1) riktlinjer
  • Försedd med ett analysintyg och en etikett som visar parti och utgångsdatum
  • Redo att använda reagens eliminerar tid och arbete för att förbereda exakta volumetriska lösningar
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetic Acid, Dilute
CAS 64-19-7, 7732-18-5
Färg Färglös
Molekylformel C2H4O2
MDL-nummer MFCD00036152
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
InChI-nyckel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(O)=O
Koncentration 12%
IUPAC-namn ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 60.05
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Formel vikt 60.05g/mol
Kvalitet Eu. Ph.
Kvantitet 1 L
Odör Pungent (vinegar)
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • acetic acid, dilute (12%)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.