Läs mer
Ättiksyra, 1M (1N≈ 6%), ren, klar att använda
Produktkod. 10040180 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10040180 2.5 L HDPE plastflaska 2.5 L
1 options
Produktkod. 10040180 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/0550/17
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026