Läs mer
Ättiksyralösning, 0,1mol/L, 1000mL, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12970904 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12970904 1000 mL 1000ml
1 options
Produktkod. 12970904 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer VL 200 1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem; även Ackrediterad enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterad enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Koncentration 0.1mol/L
Kvantitet 1000 mL