Läs mer
Ättiksyra 1M, Chem Lab™
Specifikationer
Specifikationer
| pH | <3 |
| Färg | Färglös |
| Löslighetsinformation | Soluble in water |
| Densitet | 1g/mL |
| Kvantitet | 1 L |
| Odör | Specific |
| Fysisk form | Vätska |