missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Acetic Acid-2-13C-2,2,2-d3, TRC

Produktkod. 30179308
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179308 250 mg
30179313 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30179308 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA167644250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 79562-15-5
Molekylformel C13CHD3O2
Molekylvikt (g/mol) 64.06
Synonym Aci-Jel-2-13C,d3, E 260-2-13C,d3, Ethanoic Acid-2-13C,d3, Ethanoic Acid-2-13C,d3 Monomer, Ethylic Acid-2-13C,d3, Glacial Acetic-2-13C,d3 Acid, Methanecarboxylic Acid-2-13C,d3, NSC 111201-2-13C,d3, NSC 112209-2-13C,d3, NSC 115870-2-13C,d3, NSC 127175-2-13C,d3, NSC 132953-2-13C,d3, NSC 406306-2-13C,d3, Vinegar Acid-2-13C,d3;
IUPAC-namn 2,2,2-trideuterioacetic acid
LEDER [2H][13C]([2H])([2H])C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Acetic Acid-2-13C-2,2,2-d3
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1+1D3
Formel vikt 64.0433
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.